Mesoxalate de diéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 2-oxomalonate
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Mesoxalate de diéthyle 97%
Mesoxalate de diéthyle
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Densité: 1.142 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009121
Numéro CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité