3-Bromothiophène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR6570-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR6570-100G APOSOR6570-500G APOSOR6570-25G
3-Bromothiophène 97%
3-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/90mmHg
Densité: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005464
Numéro CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité