Acide 3-méthoxycinnamique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6573-100G OR6573-10G OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA 162 EUR InStock
APOSOR6573-100G APOSOR6573-10G APOSOR6573-25G
Acide 3-méthoxycinnamique 97%
Acide 3-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 115…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004386
Numéro CAS: 6099-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité