trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 107 EUR InStock
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
trans-3-Chlorocinnamic acid
Formule: C₉H₇ClO₂
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004384
Numéro CAS: 14473-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité