Acide 4-bromocinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
Acide 4-bromocinnamique 98%
Acide 4-bromocinnamique
Formule: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Point de fusion: 260…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004394
Numéro CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité