Acide 3-nitrocinnamique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
Acide 3-nitrocinnamique 97%
Acide 3-nitrocinnamique
Formule: C₉H₇NO₄
MW: 193,160 g/mol
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007277
Numéro CAS: 555-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité