Bromoacétamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR6592-5GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR6592-5G APOSOR6592-25G
Bromoacétamide 96%
Bromoacétamide
Formule: BrCH₂CONH₂
MW: 137,96 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008025
Numéro CAS: 683-57-8
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité