3-Chlorophenyl acetylene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formule: C₈H₅Cl
MW: 136,578 g/mol
Point d'ébullition: 178…179 °C
Densité: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839984
Numéro CAS: 766-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité