3'-Acetamidoacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6598-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6598-5G APOSOR6598-100G APOSOR6598-25G
3'-Acetamidoacetophenone 98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032278
Numéro CAS: 7463-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité