5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile
5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143429
Numéro CAS: 144649-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité