Acide 2,3-diaminobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6615-25G
APOSOR6615-25GEA 280 EUR InStock
APOSOR6615-25G
Acide 2,3-diaminobenzoïque
Acide 2,3-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137818
Numéro CAS: 603-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité