3-Bromo-5-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6617-1G OR6617-250MG OR6617-5G
APOSOR6617-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6617-1G APOSOR6617-250MG APOSOR6617-5G
3-Bromo-5-iodopyridine
3-Bromo-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086019
Numéro CAS: 233770-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité