2-Aminoisonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6619-1G OR6619-5G
APOSOR6619-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6619-1G APOSOR6619-5G
2-Aminoisonicotinonitrile
2-Aminoisonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791310
Numéro CAS: 42182-27-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité