3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788834
Numéro CAS: 38180-46-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité