Acide cyclopentylacetique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyclopentylacetic acid
OR6624-100G OR6624-25G OR6624-5G
APOSOR6624-100GEA 275 EUR InStock
APOSOR6624-100G APOSOR6624-25G APOSOR6624-5G
Acide cyclopentylacetique
Acide cyclopentylacetique
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C/23mmHg
Densité: 1.023 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001387
Numéro CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité