Acide 3-benzoylpropionique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
OR6625-100G
APOSOR6625-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR6625-100G
Acide 3-benzoylpropionique
Acide 3-benzoylpropionique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002792
Numéro CAS: 2051-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité