Acide 2,5-dibromo-3-thiophènecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dibromo-3-thenoic Acid
OR6629-25G
APOSOR6629-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR6629-25G
Acide 2,5-dibromo-3-thiophènecarboxylique 97%
Acide 2,5-dibromo-3-thiophènecarboxylique
Formule: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08445656
Numéro CAS: 7311-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité