2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenyl)malonaldehyde
OR6632-1G OR6632-5G OR6632-25G OR6632-10G
APOSOR6632-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR6632-1G APOSOR6632-5G APOSOR6632-25G APOSOR6632-10G
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,187 g/mol
Point de fusion: 145…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216504
Numéro CAS: 65192-28-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité