Acide (4-chlorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-4-chlorophénylborane
APOSOR6643-25GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G APOSOR6643-100G
Acide (4-chlorophényl)métaborique 98%
Acide (4-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Point de fusion: 284…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039137
Numéro CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité