2-Phénoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6645-100G OR6645-25G OR6645-500G
APOSOR6645-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR6645-100G APOSOR6645-25G APOSOR6645-500G
2-Phénoxyaniline
2-Phénoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 170 °C/18mmHg
Point de fusion: 47…49 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035765
Numéro CAS: 2688-84-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité