2-Benzyloxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Benzyloxy)aniline
OR6647-25G OR6647-5G
APOSOR6647-25GEA 102 EUR InStock
APOSOR6647-25G APOSOR6647-5G
2-Benzyloxyaniline
2-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C/0.075mmHg
Point de fusion: 35…39 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093873
Numéro CAS: 20012-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité