7-Méthylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6655-5GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR6655-5G APOSOR6655-100G APOSOR6655-25G
7-Méthylindole
7-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005684
Numéro CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité