2,5-Diméthylthiophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6661-25G OR6661-5G
APOSOR6661-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR6661-25G APOSOR6661-5G
2,5-Diméthylthiophénol 98%
2,5-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 126.3 °C/50mmHg
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010020
Numéro CAS: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité