Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénoxyaniline

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR6677-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6677-5G
4-Phénoxyaniline
4-Phénoxyaniline


Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/2,2mmHg
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007862
Numéro CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité