4-Benzyloxyaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Benzyloxy)aniline
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 194 EUR InStock
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyaniline 98%
4-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2484 g/mol
Point de fusion: 45…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025318
Numéro CAS: 6373-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité