4-Butoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6681-25G OR6681-5G
APOSOR6681-25GEA 106 EUR InStock
APOSOR6681-25G APOSOR6681-5G
4-Butoxyaniline 97%
4-Butoxyaniline
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 131…133 °C/4mmHg
Densité: 0.922 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007866
Numéro CAS: 4344-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité