4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6685-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G APOSOR6685-25G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663860
Numéro CAS: 39806-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité