5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,0400 g/mol
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038016
Numéro CAS: 56686-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité