Chlorure de cyclopentanecarbonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 380 EUR InStock
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Chlorure de cyclopentanecarbonyle 98%
Chlorure de cyclopentanecarbonyle
Formule: C₆H₉ClO
Point d'ébullition: 161…162 °C
Densité: 1.091 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001370
Numéro CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité