5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6702-100G OR6702-25G OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR6702-100G APOSOR6702-25G APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445659
Numéro CAS: 189628-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité