2,3-Diméthylbenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 221 EUR InStock
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Diméthylbenzaldéhyde
2,3-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C/10mmHg
Densité: 1.029 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798004
Numéro CAS: 5779-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité