3-Hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6704-25G OR6704-5G OR6704-1G
APOSOR6704-25GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR6704-25G APOSOR6704-5G APOSOR6704-1G
3-Hydroxybenzonitrile
3-Hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002252
Numéro CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité