α-Chloro-2-méthyl-3-nitrotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 600 EUR InStock
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chloro-2-méthyl-3-nitrotoluène
α-Chloro-2-méthyl-3-nitrotoluène
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point de fusion: 43…46 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007165
Numéro CAS: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité