Acide 4-chloronicotinique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 263 EUR InStock
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
Acide 4-chloronicotinique 99%
Acide 4-chloronicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128860
Numéro CAS: 10177-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité