2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6713-10G
APOSOR6713-10GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR6713-10G
2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094686
Numéro CAS: 148493-37-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité