5,6-Diméthylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6715-100G OR6715-500G OR6715-25G
APOSOR6715-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G APOSOR6715-25G
5,6-Diméthylbenzimidazole
5,6-Diméthylbenzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005603
Numéro CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité