Chlorure de 4-iodobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: p-Iodobenzoyl chloride
OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
Chlorure de 4-iodobenzoyle 97%
Chlorure de 4-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266,47 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C/1mmHg
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001058
Numéro CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité