1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6737-1GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR6737-1G
1-Methyl-2-formylbenzimidazole
1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,176 g/mol
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142655
Numéro CAS: 3012-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité