Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate, 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid Ethyl ester
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090509
Numéro CAS: 90924-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité