3,5-Dichlorobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR6771-25GEA 147 EUR InStock
APOSOR6771-25G APOSOR6771-5G
3,5-Dichlorobenzoate de méthyle 98%
3,5-Dichlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032710
Numéro CAS: 2905-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité