3-Bromosalicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxybenzaldéhyde
APOSOR6778-5GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR6778-5G APOSOR6778-25G APOSOR6778-100G
3-Bromosalicylaldéhyde 98%
3-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 53…57 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016587
Numéro CAS: 1829-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité