3-Nitro-o-phénylenediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6780-1G OR6780-5G OR6780-10G OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR6780-1G APOSOR6780-5G APOSOR6780-10G APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-phénylenediamine 97%
3-Nitro-o-phénylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Point de fusion: 156…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007722
Numéro CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité