5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-triméthoxybenzène
APOSOR6783-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR6783-25G APOSOR6783-100G APOSOR6783-5G
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène 98%
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017169
Numéro CAS: 2675-79-8
EINECS: 220-223-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité