(4-Iodophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodophényl)acétonitrile 98%
(4-Iodophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆IN
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060306
Numéro CAS: 51628-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité