2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6788-1G OR6788-250MG
APOSOR6788-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR6788-1G APOSOR6788-250MG
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid 97%
2-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
Point de fusion: 187.5…188.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426511
Numéro CAS: 134363-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité