1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-n-methylindole, 1-Methyl-1H-indol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-1H-indole
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formule: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839873
Numéro CAS: 102308-97-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité