2-Pyridylthiourée 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6811-25G OR6811-5G
APOSOR6811-25GEA 130 EUR InStock
APOSOR6811-25G APOSOR6811-5G
2-Pyridylthiourée 98%
2-Pyridylthiourée
Formule: C₆H₇N₃S
MW: 153,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041227
Numéro CAS: 14294-11-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité