Acide (4-benzyloxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(Benzyloxy)phenyl)acetic acid
OR6813-25G
APOSOR6813-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR6813-25G
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique 98%
Acide (4-benzyloxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₅CH₂OC₆H₄)CH₂COOH
MW: 242,27 g/mol
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017540
Numéro CAS: 6547-53-1
EINECS: 229-463-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité