2-Phosphonopropionate de triéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR6820-25GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR6820-25G APOSOR6820-5G
2-Phosphonopropionate de triéthyle 97%
2-Phosphonopropionate de triéthyle
Formule: C₉H₁₉O₅P
MW: 238,22 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C/12mmHg
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009159
Numéro CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité