Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
OR6852-500G
APOSOR6852-500GEA 185 EUR InStock
APOSOR6852-500G
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle 98%
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 272…274 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005964
Numéro CAS: 120-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité